Learn More
Lauda™ Baño termostático de calibración Proline PJL 12 con enchufe CEE7/7
Baño termostático de calibración con la última tecnología de microprocesador y bobina de refrigeración instalada
Marca:  Lauda™ L001925
Detalles adicionales : Peso : 17.00000kg
Código de producto. 16853090
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Pantalla LED verde de fácil lectura para temperatura
  • Guía de menús intuitivos con el funcionamiento de 3 teclas más sencillo
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Bomba LAUDA Varioflex (presión) con ocho niveles seleccionables
  • Opción de ampliación con hasta dos interfaces (RS 232/485, Profibus, módulos analógicos o de contacto, módulo Ethernet-USB)
  • Con 2 cámaras para un nivel constante en la cámara de termostatización
  • Conectores de bomba en el lateral y en la parte posterior, derivación instalada
  • Baño de acero inoxidable especialmente aislado para trabajos a baja temperatura, con asas de transporte y grifo de desagüe
  • Para temperaturas bajas, se necesita una fuente de refrigeración externa
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 30 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura de funcionamiento con refrigeración externa: De 20 a 200 °C
    • Escala de temperatura de funcionamiento: De -40 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 3,6 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 220 x 360 x 574 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Una cubierta de baño, cuatro tapones de rosca, cuatro tapones de cierre, dos boquillas de 13 mm para conectores de bomba, dos boquillas para bobina de refrigeración
  • Especificaciones
    Especificaciones
    230 V