Learn More
Lauda™ Baño termostático de calibración Proline PJL 12 C con enchufe CEE7/7
Baño termostático de calibración con la última tecnología de microprocesador y funciones para programación/información, así como bobina de refrigeración instalada
Marca:  Lauda™ L001926
Detalles adicionales : Peso : 17.00000kg
Código de producto. 16873650
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Pantalla gráfica LCD retroiluminada con alta resolución y diferente modos de pantalla
  • Pantalla LED verde adicional para temperatura
  • Introducción mediante las teclas del cursor, las teclas numéricas o ambas
  • Tecla Tmax adicional para exceso de temperatura
  • La consola de comandos se puede desmontar y utilizar como control remoto
  • Sistema EasyUse para un funcionamiento sencillo de toda la unidad
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Bomba LAUDA Varioflex (presión) con ocho niveles seleccionables
  • Interfaz RS 232/485 desacoplada ópticamente integrada de serie
  • Opción de ampliación con hasta dos interfaces (RS 232/485, Profibus, módulos analógicos o de contacto, módulo Ethernet-USB)
  • Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo que se pueden separar en cinco programas
  • Función de temporizador para encender el termostato, entrar en modo de espera o ejecutar programas
  • Con 2 cámaras para un nivel constante en la cámara de termostatización
  • Conectores de bomba en el lateral y en la parte posterior, derivación instalada
  • Baño de acero inoxidable especialmente aislado para trabajos a baja temperatura, con asas de transporte y grifo de desagüe
  • Para temperaturas bajas, se necesita una fuente de refrigeración externa
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 30 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura de funcionamiento con refrigeración externa: De 20 a 200 °C
    • Escala de temperatura de funcionamiento: De -40 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 3,6 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Presión máx. de la bomba: 0,8 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 25 l/min
    • Volumen del baño mín./máx.: 8,5/13,5 l
    • Tamaño del baño (Ø x H): 120 x 320 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 220 x 360 x 630 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Una cubierta de baño, cuatro tapones de rosca, cuatro tapones de cierre, dos boquillas de 13 mm para conectores de bomba, dos boquillas para bobina de refrigeración
  • Especificaciones
    Especificaciones
    230 V