Learn More
Lauda™ Termostato de baño calefactado Proline Edition X P 8 C con enchufe CEE7/7
Termostato calefactado Proline
Marca: Lauda™ L001490
Detalles adicionales : Peso : 14.00000kg
Descripción
- Intervalo de temperatura de trabajo: 0 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
- Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
- Volumen del baño mín./máx.: 5,5/8 l
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
Especificaciones
230 V |