Learn More
Prokineticin 2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Prokineticin 2 |
---|---|
Concentración | 0.43 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823425
|
Proteintech
24906-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813425
|
Proteintech
24906-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Prokineticin-2 (PK2) is a cysteine-rich secreted protein that is expressed in the suprachiasmatic nucleus (SCN) with receptors located in the critical autonomic control centers of the brain. It has a depolarizing effect on neurons expressing the receptor. PK2 is predomitly controlled by the endogenous circadian clock, but light also plays a modulatory role. PK2 functions as a critical SCN output molecule responsible for circadian locomotor rhythms. PK2 expression is high during the day, and responsive to nocturnal light pulses. PK2 also functions as a chemoattractant for subventricular zone-derived neuronal progenitors.Especificaciones
Prokineticin 2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9HC23 | |
60675 | |
Prokineticin 2 Fusion Protein Ag20622 | |
Primary | |
-20°C | |
PROK2 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BV8, KAL4, MIT1, PK2, PROK2, prokineticin 2, Protein Bv8 homolog | |
PROK2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |