missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Progesterone Receptor Ab-7, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-7, Mouse Monoclonal Antibody.

164.00€ - 703.80€

Especificaciones

Antígeno Progesterone Receptor Ab-7
Clon hPRa 7
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12670497
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-197-P0
200μg/mL 100 μL
164.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12690497
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-197-P1
200μg/mL 500 μL
515.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12600507
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-197-P1ABX
1mg/mL 100 μL
555.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12680497
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-197-P
200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12610507
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-197-PABX
1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). It acts as ligand activated transcription factor to regulate expression of the target genes. Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.

Host Species: Mouse

Clone: hPRa 7

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Mouse, and Rat. Does not react with guinea pig. Others not known.

Epitope: N-terminal half of human PgR

Immunogen: PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice

Molecular Weight: 116kDa (triplet, B-form) and 81kDa (singlet, A-form)

Positive Control: T47D cells

Cellular Localization: Nuclear

Recommended for:

  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native only)
  • Sedimentation in Sucrose Gradient

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Especificaciones

Especificaciones

Progesterone Receptor Ab-7
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cancer and Tumor Biology
PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Primary
hPRa 7
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
IgG2a κ
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications