Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo verde Profood™ serie 79-340
Guantes reutilizables adecuados para el contacto con todos los alimentos grasos.
Marca: Ansell™ 79340100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Buenas propiedades mecánicas y químicas
- No contienen caucho natural
- Seguros para los alimentos y para las manos de los trabajadores
- Flexibilidad, incluso en condiciones frías
Aplicaciones:
- Procesamiento de aves de corral
- Procesamiento de carne de cerdo y ternera
- Procesamiento de pescado
- Limpieza de edificios
Especificaciones
Nitrilo | |
Guantes | |
79-340 | |
Verde | |
Borra de algodón | |
Mecánica y química |
Nitrilo | |
10 | |
0,3 mm | |
Recto | |
12 par | |
79-340 |