Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo verde Profood™ serie 79-340
Guantes reutilizables adecuados para el contacto con todos los alimentos grasos.
Marca:  Ansell Edmont™ 79340080
Detalles adicionales : Peso : 0.48800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11797713
Cantidad Precio
1 36.45€ / 12 pares
12 32.00€ / 12 pares
Stock Remoto 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Buenas propiedades mecánicas y químicas
  • No contienen caucho natural
  • Seguros para los alimentos y para las manos de los trabajadores
  • Flexibilidad, incluso en condiciones frías
Aplicaciones:
  • Procesamiento de aves de corral
  • Procesamiento de carne de cerdo y ternera
  • Procesamiento de pescado
  • Limpieza de edificios
Especificaciones
Especificaciones
Nitrilo
Puño recto
Mecánica y química
79-340
0.3mm
Verde
Nitrilo
Borra de algodón
79-340
12 par
Guantes