Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Regenerated Cellulose Membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12676815
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • Regenerated Cellulose (RC)
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Especificaciones
Especificaciones
Blue
Regenerated Cellulose
3.7 cm2
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
5bar
25 mm
HPLC Syringe Filter
0.2 μm
<0.1 mL
No
100