Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, PVDF membrane
HPLC performance tested
183.00€ - 282.00€
Especificaciones
Descripción Filtro de jeringa de HPLC
Material (membrana) PVDF
Envase Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP
Cantidad 100
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Tamaño de poro Prefiltro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Tamaño de poro Prefiltro Precio Cantidad y disponibilidad  
10681371
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
30 mm 0,45 μm No
183.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12676745
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
17 mm 0,2 μm
282.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12335263
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
17 mm 0,45 μm
237.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • PVDF membrane
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de jeringa de HPLC
PVDF
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP
100