Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, PVDF membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12636835
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • PVDF membrane
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Especificaciones
Especificaciones
30mm
<0.137mL
Yes
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
Black
100
6.2bar
0.2µm
PVDF
4.91cm²
HPLC Syringe Filter