Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, PTFE membrane
HPLC performance tested
127.00€ - 178.00€
Specifications
Descripción | Filtro de jeringa de HPLC |
---|---|
Material (membrana) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 100 |
Product Code | Brand | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Prefiltro | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Prefiltro | Price | Quantity & Availability | |||
12626745
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,2 μm | No |
135.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12636745
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,45 μm | No |
127.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12676825
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,2 μm | Sí |
178.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12686825
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,45 μm | Sí |
162.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15532380
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,45 μm | No |
159.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15522380
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm | No |
159.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- ProFill
- HPLC Syringe Filter
- PTFE
- Low extractable membranes and housing
- Polypropylene housing
- Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifications
Filtro de jeringa de HPLC | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
100 |