Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, PTFE membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
137.68 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15532380
  • 159.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ProFill
  • Filtro de jeringa de HPLC
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Membranas de baja extracción y carcasa
  • Carcasa de polipropileno
  • Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Politetrafluoroetileno (PTFE)
3,7 cm2
E-Bag, embalado además en una caja de PP
5 bares
25 mm
Filtro de jeringa de HPLC
0,45 μm
<0,1 ml
No
100