Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, PTFE membrane
HPLC performance tested
Marca: Fisherbrand™
105.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- ProFill
- Filtro de jeringa de HPLC
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Membranas de baja extracción y carcasa
- Carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Verde | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
3,7 cm2 | |
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP | |
5 bares | |
25 mm |
Filtro de jeringa de HPLC | |
0,2 μm | |
<0,1 ml | |
No | |
100 |