Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, PTFE membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
146.79 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12686825
  • 162.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ProFill
  • Filtro de jeringa de HPLC
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Membranas de baja extracción y carcasa
  • Carcasa de polipropileno
  • Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
Politetrafluoroetileno (PTFE)
4,91 cm2
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP
6.2bar
30 mm
Filtro de jeringa de HPLC
0,45 μm
< 0,137 ml
100