missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Nylon (PA) membrane

HPLC performance tested

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12666745

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • Nylon (PA)
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Especificaciones

Especificaciones

17mm
<0.029mL
No
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
Purple
100
7.9bar
0.2µm
Nylon (PA)
1.33cm²
HPLC Syringe Filter
Videos
Documentos