Learn More
Fisherbrand™ Filtros de jeringa para HPLC Profill, membrana de nailon (PA)
Rendimiento para HPLC probado
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- ProFill
- Filtro de jeringa de HPLC
- Nailon (PA)
- Membranas de baja extracción y carcasa
- Carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Morado | |
Nailon | |
4,91 cm2 | |
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP | |
6.2bar | |
30 mm |
Filtro de jeringa de HPLC | |
0,2 μm | |
< 0,137 ml | |
Sí | |
100 |