Learn More
Fisherbrand™ Filtros de jeringa para HPLC Profill, membrana de nailon (PA)
Rendimiento para HPLC probado
Marca: Fisherbrand™
105.23 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- ProFill
- Filtro de jeringa de HPLC
- Nailon (PA)
- Membranas de baja extracción y carcasa
- Carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Azul | |
Nailon | |
3,7 cm2 | |
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP | |
5 bares | |
25 mm |
Filtro de jeringa de HPLC | |
0,2 μm | |
<0,1 ml | |
No | |
100 |