Learn More
Fisherbrand™ Filtros de jeringa de HPLC ProFill, membrana de fibra de vidrio
Rendimiento para HPLC probado
Marca: Fisherbrand™
157.20 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- ProFill
- Filtro de jeringa de HPLC
- Membrana de fibra de vidrio
- Membranas de baja extracción y carcasa
- Carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Naranja | |
Fibra de vidrio, microfibra GL | |
4,91 cm2 | |
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP | |
6.2bar | |
30 mm |
Filtro de jeringa de HPLC | |
1,2 μm | |
< 0,137 ml | |
No | |
100 |