Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mezclador de microondas
Convierte el movimiento del impulsor de la plataforma giratoria dentro de un horno microondas en un agitador magnético con capacidad para aplicar calentamiento y agitación a la vez para aumentar la eficacia
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37040-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La agitación calentada puede mejorar la disolución y mezcla; permite la preparación de soluciones súper saturadas
- Ideales para la fusión de agar y agarosa, la concentración de soluciones de urea u otras aplicaciones que se benefician de la agitación calentada, así como para la purificación química
- Las patillas ajustables hacen que el agitador sea compatible con la mayoría de los husillos de accionamiento de microondas
- Se puede utilizar con barras de agitación magnética de hasta 5 cm de longitud
Especificaciones
276 x 257 x 67 mm | |
276 mm | |
Blanco |
67 mm | |
257 mm | |
Agitador de microondas |