Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
Marca:  Corning™ 4519-168
Detalles adicionales : Peso : 0.20412kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10767424
  • 560.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza para asegurar sensores de pH, O2 o temperatura en matraces giratorios grandes con brazos laterales verticales
  • Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
  • Los 316 sensores se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
  • Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Especificaciones
3 tubos; estilo de tubo: Angular
Acero inoxidable
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 6 l
Unidad
Esterilizable en autoclave
3,17 mm
Se utiliza para dispersar el medio de cultivo celular con gases para mejorar la producción de células.Â
Inserto, junta tórica, tapón de sellado
Brazo lateral triple