Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
Marca: Corning™ 4519-172
Detalles adicionales : Peso : 0.04536kg
Descripción
- Se utiliza para asegurar sensores de pH, O2 o temperatura en matraces giratorios grandes con brazos laterales verticales
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Los 316 sensores se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
1 tubo | |
Acero inoxidable | |
Matraces giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales | |
Unidad | |
Esterilizable en autoclave |
18 mm | |
Inserción de sondas de 18 mm de diám. para asegurar sensores de pH, O2 o temperatura | |
Inserto, junta tórica, tapón de sellado | |
Brazo lateral | |
No estéril |