missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit

Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit is a single-use, dipstick lateral flow kit for quick, easy determination of monoclonal antibody class and subclass identity 

214.00€ - 275.00€

Especificaciones

Descripción Rapid determination of monoclonal antibody class and subclass
Método de detección Chromogenic
Para utilizar con (aplicación) Antibody isotyping
Formato Lateral Flow Rapid Assay
Incluye 10 tests
Ver más especificaciones

Includes: 10 assays

Productos 3
Código de producto Marca Analitos detectables Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Analitos detectables Precio Cantidad y disponibilidad  
15900533 Ver documentos Thermo Scientific™
A38550
IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM; Kappa and lambda light chains 255.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-11-2019
Añadir a la cesta
 
15910533 Ver documentos Thermo Scientific™
A38551
IgG1, IgG2a, IgG2b; IgG2c 214.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
 
15920533 Ver documentos Thermo Scientific™
A38552
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM; Kappa and lambda light chains 275.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-11-2019
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Uses membrane-based strips coated with dye-bound conjugated antibodies that provide a visual, color readout of the monoclonal antibody isotype within ten minutes.
  • Lateral flow strips can be used early in and throughout expression to monitor and confirm expression of desired protein-tagged target
  • Simple, fast method—dilute sample using provided diluent and dip in the lateral flow strip for visual results within 5 to 10 minutes
  • Sensitive—detect protein tags in supernatant or cell lysate samples down to low µg/mL concentration
  • Specific—assay does not cross-react with common lysis and protein preparation reagents
  • Reliable—results are similar to other antibody immunoassays, including western blot and ELISA
  • Long shelf life—stable for at least one year at 4°C

Especificaciones

Especificaciones

Rapid determination of monoclonal antibody class and subclass
Antibody isotyping
10 tests
10 to 15 minutes
Chromogenic
Lateral Flow Rapid Assay
Store at 2 to 8°C