Learn More
Invitrogen™ PRKG2 (PKG2) Recombinant Human Protein
PRKG2 (PKG2) exhibits many cellular functions.
Marca:  Invitrogen™ PR7572A
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448613
  • 1348.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
PRKG2 (PKG2) has cAMP- and cGMP-dependent protein kinase activity.
Especificaciones
Especificaciones
NP_006250
Frozen
116.6kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
Kinase Assay
PKG Kinase Family
Yes
Protein Biology|Enzyme & Protein Activity Assays|Kinase Activity|Protein Assays and Analysis
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
PRKG2 (PKG2)
Baculovirus
Human
GST Tag