missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRKCN (PKD3) Recombinant Human Protein
PRKCN (PKD3) Recombinant Human Protein
634.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005804 |
---|---|
Concentración | 0.39mg/mL |
Peso molecular | 127.9kDa |
Nombre | PRKCN (PKD3) Recombinant Human Protein |
Requisitos de almacenamiento | –80°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11543517
|
Invitrogen
PV3692 |
10μg |
634.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10138782
|
Invitrogen
PV4044 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The PKC family of serine⁄threonine kinases, including PRKCN (PKD3), is activated intracellularly by signal transduction pathways. In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent.Especificaciones
NP_005804 | |
127.9kDa | |
–80°C | |
1 Each | |
PRKCN (PKD3) Recombinant Human Protein | |
PKN | |
240nmoles of phosphate transferred to MAPKAPK2 kinase peptide substrate (KKLNRTLSVA) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 0.83μg/mL | |
GST Tag | |
95% by SDS-PAGE |
0.39mg/mL | |
PRKCN (PKD3) Recombinant Human Protein | |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures | |
PRKCN (PKD3), PKC nu | |
PRKCN was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 50mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.25mM EGTA, 0.1mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 33μM MAPKAPK2 kinase peptide substrate (KKLNRTLSVA) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C | |
PRKCN (PKD3) Recombinant Human Protein | |
Human | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.