Learn More
Invitrogen™ Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
638.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002721.1 |
---|---|
Alias de gen | PRKACA (PKA) |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | His Tag |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11549266
|
Invitrogen™
P2912 |
10μg |
638.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15142713
|
Invitrogen™
PR3791B |
100 μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10788034
|
Invitrogen™
PV4040 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PRKACA (PKA) is a serine⁄threonine protein kinase that phosphorylates a broad spectrum of substrates. PRKACA regulates many cellular processes including cell growth, cell differentiation, ion-channel conductivity, gene transcription, and synaptic release of neurotransmitters.Especificaciones
NP_002721.1 | |
PRKACA (PKA) | |
Human | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.