Learn More
Kimberly-Clark™ Guantes Prizm Xtra multicapa de neopreno y nitrilo, 30 cm, ambidiestros, violeta oscuro/magenta oscuro
Guantes Kimtech Prizm Xtra multicapa de neopreno y nitrilo la mejor opción para aplicaciones científicas exigentes. Uno de los guantes de protección con certificación Tipo A más finos, que ofrecen el equilibrio perfecto entre precisión, protección y comodidad.
Marca:  Kimberly-Clark™ 99254
Detalles adicionales : Peso : 0.61300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17189060
  • 26.85€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proteja sin problemas a las personas y los procesos en el momento y el lugar que haga falta con la reputada marca Kimtech™.
  • Diseñados para científicos por científicos, los guantes de nitrilo y neopreno Kimtech™ Prizm™ Xtra proporcionan una combinación incomparable de precisión, protección y comodidad.
  • Estos guantes de laboratorio están diseñados de forma intuitiva y cuidadosa para entornos de laboratorio de mayor riesgo en los campos de investigación biotecnológica, farmacéutica no estéril y universitaria, donde la ciencia y la seguridad deben ir de la mano.
  • Estos guantes de protección están fabricados con una combinación exclusiva de polímeros, neopreno y nitrilo, probada para proteger frente a una amplia gama de productos químicos.
  • Categoría III certificada conforme al Reglamento PPE (UE) 2016/425 y Tipo A (JKLMPT) certificado conforme a la norma EN ISO 374-1:2016.
  • La innovadora tecnología multicapa garantiza que los guantes desechables Kimtech™ Prizm™ Xtra sean uno de los guantes certificados de tipo A más delgados disponibles hoy en día.
  • Nuestra primera opción para las aplicaciones científicas más exigentes.
  • El diseño de agarre de la punta de los dedos de los guantes de neopreno y nitrilo ayuda a reducir las caídas y los accidentes de rotura tanto en condiciones secas como húmedas.
  • Los guantes ambidiestros de un solo uso Kimtech™ Prizm™ Xtra proporcionan una comodidad ergonómica certificada y la mejor destreza de su clase para garantizar la satisfacción del usuario sin compromiso.
  • La combinación de colores vibrantes, con el exterior violeta oscuro y el interior de color magenta oscuro sirve como una prueba rápida para saber si el guante de laboratorio se ha roto mecánicamente.
  • Estos guantes, respetuosos con el medio ambiente, pueden reciclarse a través del programa RightCycle™.
  • Guantes ambidiestros con puño con reborde para una mayor resistencia.
  • Estos guantes sin polvo ni látex cuentan con una capa de colocación sin acelerador para reducir el riesgo de reacción alérgica e irritación cutánea.
Especificaciones
Especificaciones
Ambidiestro
Violeta oscuro, magenta oscuro
Nitrilo y neopreno multicapa
Grande