Learn More
Kimberly-Clark™ Guantes Prizm multicapa de neopreno y nitrilo, 24 cm, ambidiestros, violeta oscuro/magenta oscuro
Guantes Kimtech Prizm multicapa de neopreno y nitrilo, diseñados por y para científicos; la mejor opción para aplicaciones científicas exigentes. Uno de los guantes de protección con certificación Tipo A más finos, que ofrecen el equilibrio perfecto entre precisión, protección y comodidad.
36.05€
Especificaciones
Color Violeta oscuro, magenta oscuro
Descripción Ambidiestro
Material Nitrilo y neopreno multicapa
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17109060
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
99221
XS
36.05€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17119060
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
99222
Pequeño
36.05€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17129060
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
99223
Medio
36.05€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17139060
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
99224
Grande
36.05€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17149060
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
99225
XL
36.05€
paquete de 90
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proteja al máximo a las personas y los procesos cuando y donde más se necesita con la marca de confianza Kimtech™.
  • Diseñados por y para científicos, los guantes Kimtech™ Prizm™ multicapa de neopreno y nitrilo combinan a la perfección precisión, protección y comodidad.
  • Estos guantes de laboratorio están diseñados de forma reflexiva e intuitiva para entornos de laboratorio de alto riesgo en los campos de la biotecnología, los productos farmacéuticos no estériles y la investigación universitaria, donde la ciencia y la seguridad deben ir de la mano.
  • Estos guantes de protección están fabricados con una combinación patentada de polímeros, neopreno y nitrilo, y se ha probado que protegen frente a una amplia gama de productos químicos.
  • Tienen certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016.
  • La innovadora tecnología multicapa garantiza que los guantes desechables Kimtech™ Prizm™ sean uno de los guantes con certificación Tipo A más delgados disponibles en la actualidad.
  • La mejor opción para las aplicaciones científicas más exigentes.
  • El diseño de máximo agarre de los guantes de neopreno y nitrilo ayuda a evitar caídas y roturas accidentales tanto en condiciones secas como húmedas.
  • Los guantes ambidiestros de un solo uso Kimtech™ Prizm™ proporcionan comodidad ergonómica certificada y la mejor destreza de su clase para garantizar la satisfacción del usuario sin correr riesgos.
  • La combinación de colores vibrantes, violeta oscuro en el exterior y magenta oscuro en la parte interna, sirve como una rápida señal si el guante de laboratorio se ha roto mecánicamente.
  • Estos guantes son ecológicos y reciclables a través del programa RightCycle™.
  • Guantes ambidiestros con puños rebordeados para mayor resistencia.
  • Estos guantes sin silicona ni látex incluyen una capa de protección sin aceleradores para reducir el riesgo de reacción alérgica e irritación de la piel.
Especificaciones
Especificaciones
Violeta oscuro, magenta oscuro
Ambidiestro
Nitrilo y neopreno multicapa