Learn More
Brady™ Printer Label
126.00€ - 342.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Acabado | Mate |
Formato | Autolaminado |
Print Technology | Transferencia térmica |
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11731835
|
Brady™
114871 |
Blanca, Transparente | 12,70 mm | 19 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11757114
|
Brady™
114936 |
Gris | 44,25 mm | 19,25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Especificaciones
Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
1 |
Acrílico, Permanente | |
Autolaminado | |
Etiqueta de impresora | |
De -40 °C a +70 °C |