Learn More
Invitrogen™ PRIMER 5' TAM
Cebador personalizado
Marca: Invitrogen™ 11773017
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice esta herramienta para diseñar un oligonucleótido de ADN personalizado, con cualquiera de una variedad de modificaciones de 3' y 5', en escalas que van desde 25 nmol hasta 10 μmol. Seleccione el método de purificación deseado (cromatografía normal o de fase inversa, HPLC o PAGE).
Especificaciones
5' TAM Primer, 200 nmol | |
5' TAM Primer | |
Etiquetado 5' | |
200 nmol |