Learn More
BRAND™ Tapa a presión para cestillos
Tapa de LDPE
5.15€ - 5.60€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10253821
|
BRAND™
71771 |
Cubo de 5 l |
5.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10233871
|
BRAND™
71776 |
Cubo de 10 l |
5.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
LDPE |