Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de baja retención Premium-Line
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,1 a 10 μL
De 0,5 a 20 μL
De 1 a 200 μl
De 1 a 200 μL
De 100 a 1000 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 960
Descripción
- Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
- Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar
- Pipeteo preciso sin pérdida de muestra
- La abertura de punta cónica evita la formación de gotas en el extremo de la punta
- Eliminación de la contaminación de las muestras
- Fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y autoclavable
- Las puntas son esterilizables en autoclave para manipulación estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 50,8mm |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Método de esterilización | Autoclave |
| Formato | Gradilla |
| Graduado | Sí |
| Mostrar más |