Learn More
Ark Plas Products™ Conectores de rosca dentados de Kynar natural grado Premium
Threaded barbed fittings for forming connections in the laboratory, with a pressure rating of up to 125 P.S.I. without clamps.
Marca:  Ark Plas Products™ MEX58-DF0
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11811160
  • 25.54€ / paquete de 10
Stock Remoto 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muy buena resistencia química
• Temperatura de uso
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Barbed Threaded Connector
5/32 in. Barb
Kynar
10 Pack
1/8-27 MNPT