Learn More
Pregnenolona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10443965
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
145-13-1
C21H32O2
316.47
MFCD00003628
ORNBQBCIOKFOEO-OYZZJKLHSA-N
3-hydroxypregn-5-en-20-one
44307923
1-[(10R,13S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona
CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
145-13-1
C21H32O2
316.47
MFCD00003628
ORNBQBCIOKFOEO-OYZZJKLHSA-N
3-hydroxypregn-5-en-20-one
44307923
1-[(10R,13S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona
CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pregnenolone
Punto de fusión 190°C to 193°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 7851
Condición de rotación específica +28.50° (20°C c=1,EtOH)
Rotación específica + 28.5
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solubility (g/100 mL of solution):,carbon terachloride 0.5 / petroleum ether 0.1 / et,acetone 0.6 / chloroform 17.0 / ethanol 1.9 / benz,isopropanol 1.5,solubility (g/100 mL of solvent):
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.47
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo