missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pref-1/DLK1/FA1 Antibody (PF105B), FITC, Novus Biologicals™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-80044F

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

Código de producto. 18214507

  • 616.61€ / 0.10 ml
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Pref-1/DLK1/FA1 Monoclonal antibody specifically detects Pref-1/DLK1/FA1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Especificaciones

Especificaciones

Pref-1/DLK1/FA1
Monoclonal
FITC
delta-like 1 homolog (Drosophila), DLK, DLK-1, FA1fetal antigen 1, pG2delta-like homolog (Drosophila), preadipocyte factor 1, Pref-1, PREF1, protein delta homolog 1, secredeltin, ZOG
Recombinant mouse Pref-1/DLK1/FA1 (extracellular domain).
0.1 mL
Signal Transduction
8788
Store at 4°C in the dark.
IgG2a κ
ELISA
PF105B
PBS
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales