Learn More
Ohaus™ Balanza de precisión de alta capacidad
Simplifique incluso las mediciones de laboratorio de alta capacidad más complejas con esta balanza. Las balanzas de precisión de alta capacidad Ohaus™ proporcionan una funcionalidad sin igual en una gama de balanzas de alto rendimiento y de alta capacidad.
Marca:  Ohaus™ 30057069
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15183959
  • 6600.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Pantalla: Pantalla gráfica táctil VGA a todo color de 5,7 pulgadas (145 mm) con brillo controlado por el usuario
  • Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (el accesorio se vende por separado)
  • RS232 y USB (incluido) o un segundo RS232/Ethernet (los accesorios se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.
  • Diseño modular, base de metal IP54, carcasa superior de hierro fundido, plato de acero inoxidable, indicador de nivel frontal, gancho para pesaje bajo la balanza integrado, bloqueo de calibración, dos sensores sin contacto, cubierta en uso para carcasa completa
  • Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de plato seleccionables por el usuario, bloqueo por software y menú de restablecimiento, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, proyecto e ID de usuario definibles por el usuario, modo de espera automático
Especificaciones
Especificaciones
OIML F1 o ASTM Clase 2
35 g
0.1 g
IP 54
Plusmn;0,2 g
EX35001M-EU
10°C a 30°C
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control
377 mm
120 mm
311 mm
Entrada de alimentación: 100 a 240 V CA, 0,5 a 0,25 A, 47 a 63 H
15 w
47/63 Hz
RS232 estándar, 2x USB, 2o RS232 o Ethe opcional
Pantalla táctil gráfica VGA a todo color de 5,7 in. Pantalla táctil gráfica VGA a todo color
En laboratorio, en industria del hormigón, en montaje-l
Es necesario ajustar las ruedas para nivelar el balan
Carcasa inferior de metal fundido a presión
Plusmn;0,1 g
Balanza de precisión de alta capacidad
443 x 377 × 120 mm
377 mm
443 mm
10 kg
100/240 V
0.63 A