Learn More
Saint-Gobain Tapón de goma preperforado sin agujeros
Utilice estos tapones para una gran variedad de aplicaciones. Los tapones de caucho sin orificios Saint Gobain Performance Plastics™ son ideales para la transferencia química.
Marca:  Saint-Gobain 203070
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312044
  • 120.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
11-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
60 mm
50mm
Paquete de 1
Natural Rubber
70 mm
Natural Rubber Stoppers