Learn More
Saint-Gobain Tapón de goma preperforado sin agujeros
Utilice estos tapones para una gran variedad de aplicaciones. Los tapones de caucho sin orificios Saint Gobain Performance Plastics™ son ideales para la transferencia química.
Brand:  Saint-Gobain 201162
Additional Details : Peso : 0.80000kg
 View more versions of this product
Product Code. 11794768
  • 115.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío
12-09-2019
Add to basket
Specifications
Specifications
28mm
65mm
Paquete de 5
Natural Rubber
84 mm
Natural Rubber Stoppers
Azul
Videos
Documents