Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente
Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 20322750
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11724558
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Resistente a numerosos productos químicos
  • Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
  • Con orificios perforados previamente
  • Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
  • Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
Especificaciones
Especificaciones
Azul
30 mm
24 mm
Caucho natural
5
Natural Rubber Stoppers
21 mm
50/paq.
Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
6 mm