Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente
Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 20322150
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11714558
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Resistente a numerosos productos químicos
  • Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
  • Con orificios perforados previamente
  • Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
  • Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
Especificaciones
Especificaciones
Azul
25 mm
22 mm
Caucho natural
3
Natural Rubber Stoppers
17 mm
50/paq.
Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
4,5 mm