Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente
Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 203265
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10246394
  • 152.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Resistente a numerosos productos químicos
  • Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
  • Con orificios perforados previamente
  • Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
  • Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
Especificaciones
Especificaciones
Azul
45 mm
65 mm
Caucho natural
5
Tapones de caucho natural
56 mm
10/paq.
Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
9,5 mm