missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRDX4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PRDX4 |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817263
|
Proteintech
10703-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807263
|
Proteintech
10703-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody is specific to PRDX4.
Probably involved in redox regulation of the cell. Regulates the activation of NF-kappa-B in the cytosol by a modulation of I-kappa-B-alpha phosphorylation.Especificaciones
PRDX4 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O08807, Q13162, Q9Z0V5 | |
10549, 53381, 85274 | |
PRDX4 Fusion Protein Ag1177 | |
Primary | |
-20°C | |
PRDX4 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Antioxidant enzyme AOE372, AOE37 2, peroxiredoxin 4, Peroxiredoxin IV, PRDX4, PRX 4, Prx IV, Thioredoxin peroxidase AO372 | |
Prdx4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |