Learn More
Sino Biological™ PRDX2 Recombinant Human Protein, N-His Tag
Expressed from DNA sequence encoding human PRDX2 (Met 1-Asn 198) fused to polyhistidine tag at N-terminus
Marca:  Sino Biological™ 11255H07B5
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288455
  • 77.25€ / 5 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Formulation: 50mM Tris, 100mM NaCl, 10% Glycerol, pH 8.0
Especificación
Especificación
Analysis of protein structure and protein-protein interactions
7001
≥90% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
PRDX2
Other proteins
PRDX2 Recombinant Human Protein
Lyophilized
24kd
5μg
Full Length, Recombinant
Peroxiredoxin 2
Assay Standard
Insect
His Tag
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.