Learn More
Alfa Aesar™ Praseodymium(III, IV) oxide, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 036276.18
Detalles adicionales : CAS : 12037-29-5 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313348
  • 190.00€ / 50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
12037-29-5
MFCD00011178
Especificaciones
Praseodymium(III, IV) oxide
(REO)
1021.43
99.9%
2500°C
12037-29-5
MFCD00011178
Sintered Lump
3 to 12mm
50g