Learn More
Alfa Aesar™ Praseodymium(III, IV) oxide, 99.5% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 011234.14
Detalles adicionales : CAS : 12037-29-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376288
  • 25.50€ / 25 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
12037-29-5
MFCD00011178
Especificación
Praseodymium(III, IV) oxide
(REO)
1021.43
99.5%
25g
12037-29-5
MFCD00011178
Powder
2500°C