Learn More
Alfa Aesar™ Praseodymium foil, 1.0mm (0.04 in.) thick, 99.5% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 013963.FI
Detalles adicionales : CAS : 7440-10-0 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 50 x 50mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11490380
  • 641.00€ / cada uno
En stock 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificación
7440-10-0
140.908
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
23942
praseodymium
Pr
MFCD00011174
unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
CHEBI:49828
[Pr]
Especificación
Praseodymium foil
White
1.0mm (0.04 in.) thick
Odorless
(REO)
MFCD00011174
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
praseodymium
23942
Foil
≈4.23g/25x25mm
50 x 50mm
7440-10-0
Mylar under Argon
Pr
unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
[Pr]
140.908
CHEBI:49828
99.5%