Learn More
KNF LABOPORT™ Bomba de vacío de minidiafragma de EPDM con cabezal de bomba de PPS
Transporte esta cómoda bomba de vacío cada vez que lo necesite. Las bombas de vacío de minidiafragma de EPDM con cabezal de bomba de PPS KNF LABOPORT™ incluyen piezas humedecidas resistentes a productos químicos para ofrecer el máximo rendimiento y una asombrosa vida útil del producto. Las bombas pueden tolerar la entrada de líquidos ocasional sin daños.
Marca:  KNF LABOPORT™ 046208/046242
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
Código de producto. 10374631
  • 505.00€ / cada uno
Stock Remoto 10
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Clean, non-contaminating and maintenance free
  • For simple, convenient control of your vacuum proces
  • Compact, quiet, reliable
  • Flow range from 5.5 - 37 L/min
  • Vacuum or pressure capability
  • Corrosion-resistant wetted parts
  • Optional gauge control packages
  • Maintenance-free, no oil or water needed
Especificaciones
Especificaciones
100 mbar
230 V
0.6 A
EN 1899
60 W
De 5 a 40 °C
50 Hz
164 mm
Bomba de vacío de diafragma
Flammable Liquids, For flammable liquids
1.9 kg
Incluye depósito, soporte del tubo
Cabezal de la bomba de PPS, diafragma de EPDM
1.9 kg
6 l/min
141 mm
190mm
IP 20