Learn More
Bohlender™ Piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE
Utilice estas piezas de repuesto de alta temperatura para diámetros de tubo por debajo de 3 mm, no expuestos al medio. Las piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE Bohlender™ constan de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos de PTFE), así como de una junta tórica.
Marca:  Bohlender™ D638-78
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10737522
  • 56.92€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Buena resistencia química
  • Adecuados para temperaturas de - 50 a + 250 °C
Especificaciones
Especificaciones
Piezas internas HT de repuesto de PPS/PTFE
PPS/PTFE
-50 °C
GL 14
10 bar
Conformidad con la FDA
Para tubos con DE de 6,35mm
1 unidad
Un anillo en V (PPS), un anillo cónico y uno de sellado (ambos de PTFE) y una junta tórica
250°C