Learn More
Bohlender™ Piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE
Utilice estas piezas de repuesto de alta temperatura para diámetros de tubo por debajo de 3 mm, no expuestos al medio. Las piezas de repuesto internas HT de PPS/PTFE Bohlender™ constan de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos de PTFE), así como de una junta tórica.
Marca:  Bohlender™ D640-62
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033491
  • 17.12€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
FDA Conform
Replacement HT Internal Spare Parts
10 bar
-50°C
GL 25
PPS, PTFE
For 8mm tubing O.D.
250°C
1 unidad
v-ring (PPS), tapered ring and a sealing ring (both PTFE), o-ring