Learn More
Bohlender™ Piezas internas de repuesto HT de PTFE/PPS BOLA™
Consta de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio).
29.63€ - 183.38€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PPS, PTFE |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | de -200 °C |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10616683
|
Bohlender™
D640-42 |
Diámetro externo de 3,2mm (1/8 pulg.) | GL 25 |
43.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10043371
|
Bohlender™
D640-18 |
Diámetro externo de 1,6mm (1/16 pulg.) | GL 25 |
30.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10267451
|
Bohlender™
D642-74 |
25,4 mm de D.E. | GL 45 |
111.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10651522
|
Bohlender™
D640-46 |
Diámetro externo de 4 mm | GL 25 |
42.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10134921
|
Bohlender™
D641-38 |
6mm (D.E.) | GL 32 |
100.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10491872
|
Bohlender™
D640-22 |
2mm (D.E.) | GL 25 |
29.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10124971
|
Bohlender™
D641-56 |
10mm (D.E.) | GL 32 |
94.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10504212
|
Bohlender™
D641-42 |
6,35 mm (1/4 pulgada) de DE | GL 32 |
183.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10575742
|
Bohlender™
D642-44 |
12mm (D.E.) | GL 45 |
133.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10184631
|
Bohlender™
D642-76 |
26mm (D.E.) | GL 45 |
91.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10144921
|
Bohlender™
D641-46 |
8mm (D.E.) | GL 32 |
95.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El medio solo está expuesto al PTFE
- Buena resistencia química
- Soporta presión de hasta 10 bar
- Apto para vacío
Especificaciones
FDA | |
PPS, PTFE | |
Blanco | |
de 250 °C |
Esterilizable en autoclave | |
de -200 °C | |
10 bar |