Learn More
PPP3CC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PPP3CC |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819134
|
Proteintech
19653-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809134
|
Proteintech
19653-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Calmodulin-dependent protein phosphatase, calcineurin, is involved in a wide range of biologic activities, acting as a Ca, calcineurin A-beta, and calcineurin A-gamma (CALNA3), have been cloned for the catalytic subunit. These genes have been identified in humans, mice, and rats, and are highly conserved between species (90 to 95% amino acid identity).Especificaciones
PPP3CC | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P48454 | |
19057, 5533 | |
PPP3CC Fusion Protein Ag7619 | |
Primary | |
-20°C | |
PPP3CC |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
36 53aa, CALNA3, CAM PRP catalytic subunit, CNA3, PPP3CC | |
Ppp3cc | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |